Få mere at vide
Eppendorf™ FA-45-6-30 rotoradaptere
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 5 mL konisk rør
1 x 5 ml rør
13 x 100 mm Rør
13 x 75 mm Rør
16 x 100 mm Rør
16 x 75 mm Rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- FA-45-6-30 rotoradaptere
- Til volumener op til 50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Volumen | 13 x 100 mm Rør |
| Til brug med (udstyr) | Rotor til 5804/5810 centrifuge |
| Fartøjer pr. adapter | 1 rør |