Få mere at vide
Eppendorf™ F-34-6-38 rotoradaptere
Artikelnummer. 15198354 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 5,0 ml Eppendorf™ Rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15198354
Brand: Eppendorf™ 5804777000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For fleksibilitet i 6 x 100mL rotorer.
  • Accepterer 1 x 5mL konisk rør
  • Sæt med 2
  • Til rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 x 5,0 ml Eppendorf™ Rør
Til brug med (udstyr) Rotor til 5804/5810 centrifuge
nr. pr. pakke 2