Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Bulk - Pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4813319 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 5 ml
Farvekode:
Violet
Længde (metrisk):
175 mm
Emballage:
300 tips (3 poser x 100 tips)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. 15660021
Brand: Eppendorf™ 0030000650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ Bulk packs tilbyder en praktisk, stor volumen løsning med 'Eppendorf Quality' pipettespidser, der sikrer præcise og pålidelige målinger til forskellige laboratorieapplikationer, pakket økonomisk til højkapacitetsindstillinger.
De originale Eppendorf-pipettespidser af høj kvalitet
  • Original, høj kvalitet Eppendorf pipettespidser pakket i genlukkelige poser
  • Fås i størrelser fra 10μ L til 10 ml in Eppendorf Kvalitets renhedsgrad
  • epT.I.P.S. Standard 200μ L, 300μ L og 1.000μ L-spidser fås også farvekodet gul og blå
  • epT.I.P.S. Standard pipettespidser kan autoklaveres ved 121° C på 20 min.
  • Fine tilbagetrukne eller forlængede spidser forenkler arbejdet med små volumener
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,2 til 5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 6,9 tommer.
Længde (metrisk) 175 mm
Certificeringer/compliance DA ISO 8655
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Til brug med (applikation) Pipettering af væsker
Format Bulk
Tip stil Forlænget længde, Fint tilspidset
Emballage 300 tips (3 poser x 100 tips)
Mængde 300 tips (3 poser x 100)
Produkttype Pipette tips
Farvekode Violet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.