Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multidispensere - Eppendorf Kvalitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12674587 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1.0 mL
2.5 mL
5.0 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyseblå
Lysegrå
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12674587
Brand: Eppendorf™ 0030089421
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorfs valgfrie forbrugsmateriale til alle Eppendorf Multipette™ multi-dispensere. Fås i 9 volumenstørrelser (0,1 til 50 ml), Combitips avanceret i 'Eppendorf Quality' dispenserer i trin så lave som 100 ml og er ideel til en række standard laboratorieapplikationer. Fås også i renhedsgrader PCR clean, Biopur™ eller retsmedicinsk DNA-grad.
Brug disse tips til komfortabel håndtering, mens du undgår skader på handsker. Eppendorf Combitips advanced™ Standard pipetterspidser er optimeret til at opfylde de øgede krav i et moderne laboratorium og tilbydes i tre forskellige renhedsgrader til at understøtte enhver applikation.
  • Combitips avanceret er de ideelle systemkomponenter til alle Eppendorf Multipettes
  • De 9 volumenstørrelser (0,1 ml– 50 mL) tilbyder et maksimalt område af dispenseringsvolumener med intervaller så lave som 100 nanoliter afhængigt af Combitip brugt
  • Forlænget Combitips i volumener 2,5 mL, 5,0 mL og 10 mL gør det muligt at nå bunden af de mest almindelige laboratoriekar
  • En individuel farvekodning letter den hurtige identifikation af det ønskede Combitips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Format Bulk, i sække
Tip stil Forlænget længde, Positiv forskydning
Emballage 100 Pk. (4 poser x 25 stk.)
Produkttype Pipette tips
Farvekode Violet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Positive Displacement System
Uddannet Ja
Produktlinje CombiTips Avanceret
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet