Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multidispensere - Eppendorf Kvalitet
Shop alle Eppendorf produkterBeskrivelse
Brug disse tips til komfortabel håndtering, mens du undgår skader på handsker. Eppendorf Combitips advanced™ Standard pipetterspidser er optimeret til at opfylde de øgede krav i et moderne laboratorium og tilbydes i tre forskellige renhedsgrader til at understøtte enhver applikation.
- Combitips avanceret er de ideelle systemkomponenter til alle Eppendorf Multipettes
- De 9 volumenstørrelser (0,1 ml– 50 mL) tilbyder et maksimalt område af dispenseringsvolumener med intervaller så lave som 100 nanoliter afhængigt af Combitip brugt
- Forlænget Combitips i volumener 2,5 mL, 5,0 mL og 10 mL gør det muligt at nå bunden af de mest almindelige laboratoriekar
- En individuel farvekodning letter den hurtige identifikation af det ønskede Combitips
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) |
| Format | Bulk, i sække |
| Tip stil | Forlænget længde, Positiv forskydning |
| Emballage | 100 Pk. (4 poser x 25 stk.) |
| Produkttype | Pipette tips |
| Farvekode | Orange |
| Vis mere |