Få mere at vide
Descripción
Opfyld de øgede krav til et moderne laboratorium med disse pipettespidser. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipetterspidser gør arbejdet med radioaktive, aggressive eller giftige materialer sikrere. Hermetisk forseglet stempel forhindrer aerosolkontamination.
Combitips avanceret er de ideelle komponenter til alle Multipettes™ . Den nye individuelle farvekodning letter hurtig identifikation af den ønskede spids.
- Fri for skridmidler
- Farvekodet spidsstørrelsesgenkendelse
- Tragtgeometri fra cylinder til fælg, forhindrer skader på handsker og sikrer komfortabel håndtering
- Fungerer efter det positive forskydningsprincip
- Aflangt design til fuldstændig tømning af alle gængse rør
- Optimerede gradueringer for synlighed af væskevolumen
- Automatisk Combitip genkendelse og volumenberegning
- 3D-design på den øvre kant for nem genkendelse
- Maksimal rækkevidde tilbydes af ni volumenstørrelser (0,1 til 50 ml)
- Støvfri opbevaring
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rene krav | Biopur™ (Steril) |
| Format | Individuelt indpakket |
| Tip stil | Forlænget længde, Positiv forskydning |
| Emballage | 100 Pk., Individuelt Blisterindpakket |
| Produkttype | Pipette tips |
| Farvekode | Orange |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.