Description
Opfyld de øgede krav til et moderne laboratorium med disse pipettespidser. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipetterspidser gør arbejdet med radioaktive, aggressive eller giftige materialer sikrere. Hermetisk forseglet stempel forhindrer aerosolkontamination.
Combitips avanceret er de ideelle komponenter til alle Multipettes™ . Den nye individuelle farvekodning letter hurtig identifikation af den ønskede spids.
- Fri for skridmidler
- Farvekodet spidsstørrelsesgenkendelse
- Tragtgeometri fra cylinder til fælg, forhindrer skader på handsker og sikrer komfortabel håndtering
- Fungerer efter det positive forskydningsprincip
- Aflangt design til fuldstændig tømning af alle gængse rør
- Optimerede gradueringer for synlighed af væskevolumen
- Automatisk Combitip genkendelse og volumenberegning
- 3D-design på den øvre kant for nem genkendelse
- Maksimal rækkevidde tilbydes af ni volumenstørrelser (0,1 til 50 ml)
- Støvfri opbevaring
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 5 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Rene krav | Biopur™ (Steril) |
| Format | Individuelt indpakket |
| Tip stil | Forlænget længde, Positiv forskydning |
| Emballage | 100 Pk., Individuelt Blisterindpakket |
| Produkttype | Pipette tips |
| Farvekode | Blå |
| Show More |