Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipette tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12634597 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyseblå
Lysegrå
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12634597
Brand: Eppendorf™ 0030089626
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld de øgede krav til et moderne laboratorium med disse pipettespidser. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipetterspidser gør arbejdet med radioaktive, aggressive eller giftige materialer sikrere. Hermetisk forseglet stempel forhindrer aerosolkontamination.
Opfyld de øgede krav til et moderne laboratorium med disse pipettespidser. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipetterspidser gør arbejdet med radioaktive, aggressive eller giftige materialer sikrere. Hermetisk forseglet stempel forhindrer aerosolkontamination.
Combitips avanceret er de ideelle komponenter til alle Multipettes™ . Den nye individuelle farvekodning letter hurtig identifikation af den ønskede spids.
  • Fri for skridmidler
  • Farvekodet spidsstørrelsesgenkendelse
  • Tragtgeometri fra cylinder til fælg, forhindrer skader på handsker og sikrer komfortabel håndtering
  • Fungerer efter det positive forskydningsprincip
  • Aflangt design til fuldstændig tømning af alle gængse rør
  • Optimerede gradueringer for synlighed af væskevolumen
  • Automatisk Combitip genkendelse og volumenberegning
  • 3D-design på den øvre kant for nem genkendelse
  • Maksimal rækkevidde tilbydes af ni volumenstørrelser (0,1 til 50 ml)
  • Støvfri opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav Biopur™ (Steril)
Format Individuelt indpakket
Tip stil Forlænget længde, Positiv forskydning
Emballage 100 Pk., Individuelt Blisterindpakket
Produkttype Pipette tips
Farvekode Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette
Uddannet Ja
Produktlinje CombiTips Avanceret
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Steril& PCR-klar