Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipette tips Artikelnummer.: 12604607
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    1930.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 145.00 DKK
    6% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipette tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12604607 Shop alle Eppendorf produkter
50 mL, Lysegrå, Pakke med 100
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Lyseblå
Lysegrå
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12604607
Brand: Eppendorf™ 0030089693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    1930.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 145.00 DKK
    6% Off
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld de øgede krav til et moderne laboratorium med disse pipettespidser. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipetterspidser gør arbejdet med radioaktive, aggressive eller giftige materialer sikrere. Hermetisk forseglet stempel forhindrer aerosolkontamination.
Opfyld de øgede krav til et moderne laboratorium med disse pipettespidser. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipetterspidser gør arbejdet med radioaktive, aggressive eller giftige materialer sikrere. Hermetisk forseglet stempel forhindrer aerosolkontamination.
Combitips avanceret er de ideelle komponenter til alle Multipettes™ . Den nye individuelle farvekodning letter hurtig identifikation af den ønskede spids.
  • Fri for skridmidler
  • Farvekodet spidsstørrelsesgenkendelse
  • Tragtgeometri fra cylinder til fælg, forhindrer skader på handsker og sikrer komfortabel håndtering
  • Fungerer efter det positive forskydningsprincip
  • Aflangt design til fuldstændig tømning af alle gængse rør
  • Optimerede gradueringer for synlighed af væskevolumen
  • Automatisk Combitip genkendelse og volumenberegning
  • 3D-design på den øvre kant for nem genkendelse
  • Maksimal rækkevidde tilbydes af ni volumenstørrelser (0,1 til 50 ml)
  • Støvfri opbevaring
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Renewable Energy
    • Non-Toxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 mL
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav Biopur™ (Steril)
Format Individuelt indpakket
Tip stil Forlænget længde, Positiv forskydning
Emballage 100 Pk., Individuelt Blisterindpakket
Produkttype Pipette tips
Farvekode Lysegrå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette
Uddannet Ja
Produktlinje CombiTips Avanceret
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Vis mere Vis mindre
Promo
Udløber: 2025-12-31
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-11-07
Microbiology Madness
Price slashed on over 3000 products
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-12-31
Food Science: Processing, Testing, and Analysis
Explore advanced solutions for food processing, testing, and analysis. Enhance accuracy, quality, and efficiency with our selection of products. Promo code: 24137
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2025-12-31
Waste Water Testing and Analysis Management
Save on essential products for waste water testing and analysis management. Discover top deals and optimize your testing process. Promo code: 24145
Anvender kampagne og tilføjer...
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipette tips >