Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multi-dispensere - PCR Clean
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12684607 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12684607
Brand: Eppendorf™ 0030089782
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer komfortabel håndtering og forhindrer samtidig skade på handsker. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR pipettespidser opfylder de øgede krav til et moderne laboratorium.
Combitips avancerede erstatter Combitips plus. Disse fungerer efter det positive forskydningsprincip, og dispenserer altid det korrekte ønskede volumen, uafhængigt af væskedensiteten og dens flowkarakteristika. Arbejde med radioaktive, aggressive, giftige eller infektiøse væsker bliver også sikrere på grund af et hermetisk forseglet stempel, der forhindrer aerosolkontamination. Den nye individuelle farvekodning letter hurtig identifikation af den ønskede spids.
  • Ideel til brug med alle Eppendorf Repeaters™
  • Ni størrelser tilbyder et maksimalt område af volumener med individuel dispensering fra 0,1 til 50 ml
  • Tragtgeometri forhindrer skader på handsker og sikrer komfortabel håndtering
  • Aflangt design giver brugerne mulighed for at tømme alle standard laboratorierør fuldstændigt
  • Tillad enhåndsbetjening; let tilgængelig dispenserboks dispenseres bekvemt gennem en sliske
  • Udfør automatisk Combitip genkendelse og volumenberegning
  • 3D-design på den øvre kant giver let genkendelse
  • Renhedsgrad: PCR Clean Quality - portionering i 4 genlukkelige poser (25 spidser pr. pose) sikrer støvfri opbevaring
  • Yderligere renhedsgrader til rådighed: standard Eppendorf Kvalitet eller Biopur™ (Kat. nr. 13-683-700 til -726)
Ideel til en række applikationer, herunder ELISA , RIA, PCR-opsætning og generel prøveforberedelse eller andre serielle pipetteringsopgaver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 ml
Sterilitet Ikke steril
Farve Krystal
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav PCR Clean (ikke-steril)
Format Bulk, i sække
Tip stil Forlænget længde, Positiv forskydning
Emballage 100 Pk. (4 genlukkelige poser x 25 stk.)
Produkttype Pipettip
Farvekode Violet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette
Produktlinje CombiTips Avanceret
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet PCR-klar