Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multi-dispensere - PCR Clean
Artikelnummer. 12664607 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12664607 0,1 ml -
12674607 0,2 ml Pakke med 100
12684607 0,5 ml Pakke med 100
12694607 1 ml Pakke med 100
12614617 10 ml Pakke med 100
12624617 5 ml Pakke med 100
12604617 2,5 ml Pakke med 100
12644617 50 ml Pakke med 100
12634617 25 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12664607 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030089766
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer komfortabel håndtering og forhindrer samtidig skade på handsker. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR pipettespidser opfylder de øgede krav til et moderne laboratorium.
Combitips avancerede erstatter Combitips plus. Disse fungerer efter det positive forskydningsprincip, og dispenserer altid det korrekte ønskede volumen, uafhængigt af væskedensiteten og dens flowkarakteristika. Arbejde med radioaktive, aggressive, giftige eller infektiøse væsker bliver også sikrere på grund af et hermetisk forseglet stempel, der forhindrer aerosolkontamination. Den nye individuelle farvekodning letter hurtig identifikation af den ønskede spids.
  • Ideel til brug med alle Eppendorf Repeaters™
  • Ni størrelser tilbyder et maksimalt område af volumener med individuel dispensering fra 0,1 til 50 ml
  • Tragtgeometri forhindrer skader på handsker og sikrer komfortabel håndtering
  • Aflangt design giver brugerne mulighed for at tømme alle standard laboratorierør fuldstændigt
  • Tillad enhåndsbetjening; let tilgængelig dispenserboks dispenseres bekvemt gennem en sliske
  • Udfør automatisk Combitip genkendelse og volumenberegning
  • 3D-design på den øvre kant giver let genkendelse
  • Renhedsgrad: PCR Clean Quality - portionering i 4 genlukkelige poser (25 spidser pr. pose) sikrer støvfri opbevaring
  • Yderligere renhedsgrader til rådighed: standard Eppendorf Kvalitet eller Biopur™ (Kat. nr. 13-683-700 til -726)
Ideel til en række applikationer, herunder ELISA , RIA, PCR-opsætning og generel prøveforberedelse eller andre serielle pipetteringsopgaver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 ml
Sterilitet Ikke steril
Farve Krystal
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Rene krav PCR Clean (ikke-steril)
Format Bulk, i sække
Tip stil Forlænget længde, Positiv forskydning
Emballage 100 Pk. (4 genlukkelige poser x 25 stk.)
Produkttype Pipettip
Farvekode Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf Multipette
Produktlinje CombiTips Avanceret
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet PCR-klar