Få mere at vide
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multi-dispensere - PCR Clean
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Sikrer komfortabel håndtering og forhindrer samtidig skade på handsker. Eppendorf; Combitips advanced™ PCR pipettespidser opfylder de øgede krav til et moderne laboratorium.
Combitips avancerede erstatter Combitips plus. Disse fungerer efter det positive forskydningsprincip, og dispenserer altid det korrekte ønskede volumen, uafhængigt af væskedensiteten og dens flowkarakteristika. Arbejde med radioaktive, aggressive, giftige eller infektiøse væsker bliver også sikrere på grund af et hermetisk forseglet stempel, der forhindrer aerosolkontamination. Den nye individuelle farvekodning letter hurtig identifikation af den ønskede spids.
- Ideel til brug med alle Eppendorf Repeaters™
- Ni størrelser tilbyder et maksimalt område af volumener med individuel dispensering fra 0,1 til 50 ml
- Tragtgeometri forhindrer skader på handsker og sikrer komfortabel håndtering
- Aflangt design giver brugerne mulighed for at tømme alle standard laboratorierør fuldstændigt
- Tillad enhåndsbetjening; let tilgængelig dispenserboks dispenseres bekvemt gennem en sliske
- Udfør automatisk Combitip genkendelse og volumenberegning
- 3D-design på den øvre kant giver let genkendelse
- Renhedsgrad: PCR Clean Quality - portionering i 4 genlukkelige poser (25 spidser pr. pose) sikrer støvfri opbevaring
- Yderligere renhedsgrader til rådighed: standard Eppendorf Kvalitet eller Biopur™ (Kat. nr. 13-683-700 til -726)
Ideel til en række applikationer, herunder ELISA , RIA, PCR-opsætning og generel prøveforberedelse eller andre serielle pipetteringsopgaver.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
- Non-Toxic
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Volumen (metrisk) | 50 mL |
Sterilitet | Ikke steril |
Farve | Krystal |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Rene krav | PCR Clean (ikke-steril) |
Format | Bulk, i sække |
Tip stil | Forlænget længde, Positiv forskydning |
Emballage | 100 Pk. (4 genlukkelige poser x 25 stk.) |
Produkttype | Pipettip |
Farvekode | Lysegrå |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Eppendorf_Purity_Grades.pdf
Filstørrelse: 476.9 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Combitips™ Avancerede tips til Multipette™ Multi-dispensere - PCR Clean >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion