Beskrivelse
Til brug med Eppendorf Centrifuger 5804/5804R, 5810/5810R.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 25 oz., 750 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| Maks. Kraft | 3250 x g |
| Mund | Brede |
| Til brug med (udstyr) | 1 x 400mL adapter til superkapacitet 4 x 400mL rotor A-4-81 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |