Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rotorer- 5430/5430 R centrifuge
Artikelnummer. p-4668246 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Lille boring på 6 x 5mL rotor af Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R
Stort borehul på 6 x 5mL rotor af Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15188354
Brand: Eppendorf™ 5427746005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med rotor F-35-6-30
  • For 1 Eppendorf Rør 5,0 ml
  • Tilgængelige rotorboringsstørrelser: store og små
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Til brug med (udstyr) Lille boring på 6 x 5mL rotor af Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R