Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rotorer- 5430/5430 R centrifuge
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Lille boring på 6 x 5mL rotor af Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R
Stort borehul på 6 x 5mL rotor af Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- For 1 Eppendorf Rør 5,0 ml
- Tilgængelige rotorboringsstørrelser: store og små
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Til brug med (udstyr) | Lille boring på 6 x 5mL rotor af Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R |