Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til Combitips Advanced™ Pipettip
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4437163 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
25 mL
50 mL
Farvekode:
Lysegrå
Rød
Mængde:
1 stk.
7 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 7
Artikelnummer. 12614607
Brand: Eppendorf™ 0030089715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse adaptere med Eppendorf pipettespidser. Eppendorf™ Adaptere til Combitips Advanced™ Pipetspidser er farvekodede og autoklaverbare.
  • Fås i 25 og 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 25 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 1 stk.
Farvekode Rød
Til brug med (udstyr) 25 mL Eppendorf Quality Tip