Beskrivelse
Brug disse adaptere med Eppendorf pipettespidser. Eppendorf™ Adaptere til Combitips Advanced™ Pipetspidser er farvekodede og autoklaverbare.
- Fås i 25 og 50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mængde | 7 pakker |
| Farvekode | Lysegrå |
| Til brug med (udstyr) | 50 mL Biopur Quality Tip |