Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til Combitips Advanced™ Pipettip
Artikelnummer. 12624607 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
25 ml
50 ml
Farvekode:
Lysegrå
Rød
Mængde:
1 stk.
7 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode Mængde Pakningsstørrelse
12624607 50 ml Lysegrå 1 stk. Hver
12614607 25 ml Rød 1 stk. Hver
12644607 50 ml Lysegrå 7 pakker Pakke med 7
12634607 25 ml Rød 7 pakker Pakke med 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12624607 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030089723
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Brug disse adaptere med Eppendorf pipettespidser. Eppendorf™ Adaptere til Combitips Advanced™ Pipetspidser er farvekodede og autoklaverbare.
  • Fås i 25 og 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mængde 1 stk.
Farvekode Lysegrå
Til brug med (udstyr) 50 mL Eppendorf Quality Tip