Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader 96-brønd, 250μ L - PCR plader
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Farveløs
Nederdel stil:
Halvskørt
Uskørt
Uskørt, delbar
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
PCR ren og fri for bakterielt DNA (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Emballage:
5 poser x 4 plader
Individuelt Blister indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
- Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
- Forbedret brønd-til-brønd-tolerance.
- Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference.
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
Certificeringer
Certificeret DNA-, DNase-, RNase- og PCR-inhibitor-fri.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Humant DNA, DNase, RNase-frit |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 5 poser x 4 plader |
| Farve | Blå |
| Produkttype | PCR plade |
| Nederdel stil | Uskørt, delbar |
| Materiale | Polypropylen, Polycarbonat |
| Vis mere |