Få mere at vide
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plader 96-brønd, 250μ L - PCR plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10176287 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Farveløs
Nederdel stil:
Halvskørt
Uskørt
Uskørt, delbar
Renhed eller kvalitetsklasse:
PCR Clean (ikke-steril)
PCR ren og fri for bakterielt DNA (ikke-steril)
Retsmedicinsk DNA-grad (ikke-steril)
Emballage:
5 poser x 4 plader
Individuelt Blister indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 10176287
Brand: Eppendorf™ 0030129326
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plader har en polycarbonatramme og tyndvæggede polypropylenbrønde, der sikrer optimal varmeoverførsel og høj stivhed. Med hævede brøndfælge muliggør disse plader en effektiv tætning, minimerer risikoen for krydskontaminering og bidrager til konsekvent pålidelige resultater.
  • Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne.
  • Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven.
  • Enestående solid og momentbestandig polycarbonatramme.
  • Forbedret brønd-til-brønd-tolerance.
  • Udskåret hjørne og alfanumerisk gitter-reference.
  • Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering.
Certificeringer
Certificeret DNA-, DNase-, RNase- og PCR-inhibitor-fri.
†Certifikat, testprocedurer og detaljerede oplysninger er tilgængelige efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Humant DNA, DNase, RNase-frit
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt Blister indpakket
Farve Farveløs
Produkttype PCR plade
Nederdel stil Halvskørt
Materiale Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 250μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) RT-PCR applikationer
Maks. RCF 2250 x g
Renhed eller kvalitetsklasse PCR ren og fri for bakterielt DNA (ikke-steril)
Mængde 10 Pk.
Kantet Ja
Vel Farve Farveløs