Få mere at vide
Eppendorf™ 750mL runde skovle til S-4-104 Rotor
Artikelnummer. 13206609 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Mængde:
2/pakke
4/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13206609 4/pakke Pakke med 4
13296599 2/pakke Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13206609 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5820741007
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Designet til brug med Eppendorf Rotorer og centrifuger
  • Fås i pakker med to eller fire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) S-4-104 rotor til 5810/5810R centrifuge
Volumen 750 mL
Farve Blå
Beholdertype Spand
Mængde 4/pakke