Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til centrifuger 5804 R og 5810 R
Artikelnummer. p-4502423 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
20 x 5.0 mL
24 x 15 ml koniske rør
4 x 250 mL
40 x 15 ml koniske rør
48 x 1,5/2,0 ml rør
6 x 15/50 mL
Type:
Aerosoltæt rotor
Rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12886233
Brand: Eppendorf™ 5820760001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf Rotor til Centrifuger 5804 R og 5810 R-præcision møder effekt. Tilpas din centrifugering med forskellige kapaciteter og hastigheder. Tilbehør med alsidige spande og adaptere for effektiv prøvebehandling. Ideel til højtydende applikationer, der sikrer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Aerosoltæt rotor
Volumen 48 x 1,5/2,0 ml rør
Maks. RCF 19,083 x g
Maks. Hastighed 13,000 rpm
Til brug med (udstyr) Centrifuger 5804 R og 5810 R
Inkluderer Rotor låg
Model- FA-45-48-11