Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til centrifuger 5804 R og 5810 R
Artikelnummer. 15118364 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
20 x 5,0 ml
24 x 15 ml koniske rør
4 x 250 ml
40 x 15 ml koniske rør
48 x 1,5/2,0 ml rør
6 x 15/50 ml
Type:
Aerosoltæt rotor
Rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Type Pakningsstørrelse
15118364 20 x 5,0 ml Aerosoltæt rotor Hver
12886233 48 x 1,5/2,0 ml rør Aerosoltæt rotor Hver
10733912 6 x 15/50 ml Aerosoltæt rotor Hver
12846213 4 x 250 ml Rotor Hver
12856243 24 x 15 ml koniske rør Rotor Hver
12846243 40 x 15 ml koniske rør Rotor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15118364 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5820765003
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Eppendorf Rotor til Centrifuger 5804 R og 5810 R-præcision møder effekt. Tilpas din centrifugering med forskellige kapaciteter og hastigheder. Tilbehør med alsidige spande og adaptere for effektiv prøvebehandling. Ideel til højtydende applikationer, der sikrer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Aerosoltæt rotor
Volumen 20 x 5,0 ml
Maks. RCF 20,913 x g
Maks. Hastighed 13,100 rpm
Til brug med (udstyr) Centrifuger 5804 R og 5810 R
Inkluderer Rotor låg
Model- FA-45-20-17