Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til centrifuger 5804 R og 5810 R
Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 4 x 250 ml |
| Maks. RCF | 3,234 x g |
| Maks. Hastighed | 4,200 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger 5804 R og 5810 R |
| Inkluderer | 250 ml runde spande (x4) |
| Model- | S-4-72 |