Få mere at vide
Eppendorf™ 250mL runde skovle til S-4-72 Rotor
Beskrivelse
- Maksimal hastighed på 3.234xg (4.200 rpm)
- 250 ml (8,45 oz.) kapacitet
- 16 cm (6,3 tommer) radius
Ordreinfo
Pakke med 4
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | S-4-72 rotor til 5804/5810 centrifuge |