Få mere at vide
Epoxystyrene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828940
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15828940 250 mL
1 options
Artikelnummer. 15828940 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032020250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 96-09-3
Smeltepunkt -37°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 193°C to 195°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005121
Mængde 250 mL
Synonym Epoxystyrene, Styrene oxide, Phenyloxirane, Phenylethylene oxide, Styrene epoxide, Epoxystyrene
Molekylvægt (g/mol) 120.15