Få mere at vide
Epoxycyclohexane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epoxycyclohexane |
| Smeltepunkt | -27°C |
| CAS | 286-20-4 |
| Tæthed | 0.97 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 50 mL |
| MDL nummer | MFCD00005162 |
| Synonym | Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide, Epoxycyclohexane |
| Kogepunkt | 131°C to 132°C/1013 hPa |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Grad | Research |