Få mere at vide
Epoxyazadiradione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epoxyazadiradione |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H34O6/c1-15(29)33-20-13-18-24(2,3)19(30)8-10-25(18,4)17-7-11-26(5)21(16-9-12-32-14-16)22(31)23-28(26,34-23)27(17,20)6/h8-10,12,14,17-18,20-21,23H,7,11,13H2,1-6H3/t17-,18+,20-,21-,23-,25-,26+,27+,28-/m1/s1 |
| Formel vægt | 466.2355 |