missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Epoxyazadiradione, TRC

Artikelnummer. 30136049
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136049 5 mg
30136925 10 mg
30007071 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5900185MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18385-59-6
Molekylær formel C28 H34 O6
Molekylvægt (g/mol) 466.56
Synonym Nimbinin, 14,15-Epoxy-14H-cyclopenta[a]phenanthrene, 24-norchola-1,20,22-triene-3,16-dione deriv., Azadiradione 14β,15β-Epoxide
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C(=O)[C@H]5O[C@@]45[C@]13C)c6cocc6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Epoxyazadiradione
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H34O6/c1-15(29)33-20-13-18-24(2,3)19(30)8-10-25(18,4)17-7-11-26(5)21(16-9-12-32-14-16)22(31)23-28(26,34-23)27(17,20)6/h8-10,12,14,17-18,20-21,23H,7,11,13H2,1-6H3/t17-,18+,20-,21-,23-,25-,26+,27+,28-/m1/s1
Formel vægt 466.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.