Få mere at vide
Gilac™ Epoxyvogn til 170 L stort volumen halvcirkelformet beholder
Artikelnummer. 17948591
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
100 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
17948591 100 kg
1 options
Artikelnummer. 17948591 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G194799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5727.75 DKK
    4147.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 1580.28 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Epoxyvogn til 170 L Large Volume Semicircular Container gør det lettere at arbejde i brysthøjde.
  • Vogn udstyret med 125 mm diameter PA hjul (2 faste hjul og 2 drejelige med bremser).
Tekniske data
Type Vogn
Holder Store volumenbeholdere
Bæreevne (metrisk) 100 kg
Materiale Fenol, melamin
Hjuldiameter (metrisk) 125 mm
Til brug med (udstyr) 170 L stort volumen halvcirkelformet beholder