Få mere at vide
Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltiske Pumper
Shop alle Velp produkter
Flowhastighed:
125 til 1000 ml/min.
2 til 35 ml/min.
20 til 240 ml/min.
6 til 135 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Minimum vedligeholdelse (udskift bare røret)
- Nem rengøring - ingen kontakt med væske og mekaniske dele
- Rør (2 diametre tilgængelige) modstår de fleste kemikalier
- Elektronisk hastighedskontrol
- Kan pumpe fra 10 meters dybde
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 2 til 35 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af væsker i industrisektorer som farmaceutiske, fødevarer, bioteknologiske, kemiske, drikkevarer |
| Inkluderer | Variabel flowhastighed |
| Materiale | Epoxy malet rustfrit stål |
| Motortype | 24 V CC med gearreduktion |
| Dimensioner (L x B x H) | 190 x 145 x 95 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 145 mm |
| Samlet højde (metrisk) | 95 mm |
| Vægt (metrisk) | 1.8 kg |
| Elektriske krav | 230 V 50 til 60 Hz |
| Vis mere |