Få mere at vide
Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltiske Pumper
Artikelnummer. 15369484 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Flowhastighed:
125 til 1000 ml/min.
2 til 35 ml/min.
20 til 240 ml/min.
6 til 135 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
15369484 2 til 35 ml/min. Hver
15309494 125 til 1000 ml/min. Hver
15389484 6 til 135 ml/min. Hver
15399484 20 til 240 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15369484 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. F40200002
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velp Scientifica™ SP 311 peristaltiske pumper er nyttige til at overføre væsker i industrisektorer som farmaceutiske, fødevarer, bioteknologiske, kemiske, drikkevarer.
  • Minimum vedligeholdelse (udskift bare røret)
  • Nem rengøring - ingen kontakt med væske og mekaniske dele
  • Rør (2 diametre tilgængelige) modstår de fleste kemikalier
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Kan pumpe fra 10 meters dybde
Tekniske data
Flowhastighed 2 til 35 ml/min.
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker i industrisektorer som farmaceutiske, fødevarer, bioteknologiske, kemiske, drikkevarer
Inkluderer Variabel flowhastighed
Materiale Epoxy malet rustfrit stål
Motortype 24 V CC med gearreduktion
Dimensioner (L x B x H) 190 x 145 x 95 mm
Samlet bredde (metrisk) 145 mm
Samlet højde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Elektriske krav 230 V 50 til 60 Hz
Spænding 230 V
Watt 20 w
Frekvens 50/60 Hz