Få mere at vide
Velp Scientifica™ SP 311 Peristaltiske Pumper
Artikelnummer. 15309494 Shop alle Velp produkter
Flowhastighed:
125 til 1000 ml/min.
2 til 35 ml/min.
20 til 240 ml/min.
6 til 135 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15309494
Brand: Velp Scientifica™ F40200060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velp Scientifica™ SP 311 peristaltiske pumper er nyttige til at overføre væsker i industrisektorer som farmaceutiske, fødevarer, bioteknologiske, kemiske, drikkevarer.
  • Minimum vedligeholdelse (udskift bare røret)
  • Nem rengøring - ingen kontakt med væske og mekaniske dele
  • Rør (2 diametre tilgængelige) modstår de fleste kemikalier
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Kan pumpe fra 10 meters dybde
Tekniske data
Flowhastighed 125 til 1000 ml/min.
Til brug med (applikation) Overførsel af væsker i industrisektorer som farmaceutiske, fødevarer, bioteknologiske, kemiske, drikkevarer
Inkluderer Variabel flowhastighed
Materiale Epoxy malet rustfrit stål
Motortype 24 V CC med gearreduktion
Dimensioner (L x B x H) 190 x 145 x 95 mm
Samlet bredde (metrisk) 145 mm
Samlet højde (metrisk) 95 mm
Vægt (metrisk) 1.8 kg
Elektriske krav 230 V 50 til 60 Hz
Spænding 230 V
Watt 20 w
Frekvens 50/60 Hz