Få mere at vide
Velp Scientifica™ Rotax 6.8 overheadblander
Artikelnummer. 12974055 Shop alle Velp produkter
Hastighed:
0 til 30 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12974055
Brand: Velp Scientifica™ F10600118
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velp Scientifica™ Rotax 6.8 Overhead Mixer tilbyder fremragende ydeevne til alle applikationer, hvor rotation, omrystning og blanding er påkrævet.
  • Elektronisk hastighedsregulering op til 30 o/min
  • LCD hastighedsdisplay
  • Overholder UNI 10802 og DIN 38414 standarder
  • Accepterer 6 x 2 L eller 8 x 1 L flasker (med adapter)
  • Rotationen stopper automatisk, hvis den blokeres
  • Stærk modstandsdygtighed over for kemisk og mekanisk korrosion
Tekniske data
Hastighed 0 til 30 rpm
Vise LCD
Spænding 230 V
Watt 100 w
Højde (metrisk) 520 mm
Bredde (metrisk) 665 mm
Frekvens 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) Anvendelser, der kræver væltning, rotation og omrøring, såsom i affaldsbehandlingsanlæg og laboratorier til affalds- og miljøanalyse
Materiale Epoxymalet metal
Vægt (metrisk) 30 kg