Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrorører Magnetrører
Artikelnummer. 11765694 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11765694 5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11765694
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lille magnetomrører specielt designet til mikrotitrering.
Sikrer en høj modstandsdygtighed over for kemiske midler. Fisherbrand™ Mikrorører Magnetisk omrører er lille, enkel og effektiv, mens den forbliver kold selv efter flere dages kontinuerlig brug.
Høj pålidelighed:
  • Kontrolpanelet er afskærmet mod væskespild
  • Epoxybelagt hårdt stålhus
  • Lang levetid drift
  • Accepterer op til 5 liters kolber
Ansøgninger i tankerne:
  • Bleg overflade til visualisering af partikler og farveændringer
  • Forbliver kold, selv efter dages kontinuerlig brug
  • Specielt designet til mikrotitrering
  • Fremragende hastighedskontrol, selv ved lav hastighed
Enkelt og praktisk:
  • Hastighedsregulering op til 1100 rpm
  • Universal netspænding / frekvensområde
  • Let vægt
Tekniske data
Hastighed 1100 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale Epoxy
Volumen 5 l
Vise Analog
Form Firkant
Spænding 100 til 240 V
Watt 0.6 w
Dimensioner (L x B x H) 48 x 120 x 128 mm (H x W x D)
Højde (metrisk) 48 mm
Bredde (metrisk) 120 mm
Elektriske krav 100 til 240 V, 50/60 Hz, 0,6 w
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Metal
Hastighedskontrol Fremragende hastighedskontrol selv ved lave omdrejninger
Type Magnetomrørere
Vægt (metrisk) 0.55 kg