Få mere at vide
Hach Lange™ Epoxy IntelliCAL PHC201 Standard Gel Filled pH Electrode
Artikelnummer. 15272588
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15272588 200 mm
1 options
Artikelnummer. 15272588 Leverandør Hach Lange™ Leverandørnr. PHC20101
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Length: 200mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Knudepunkt Ceramic Pin
Materiale Epoxy
pH-område 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 80°C
Type pH Electrode
Type påfyldningsopløsning Non-refillable gel
Til brug med (udstyr) HQd series Laboratory and Portable meters
Inkluderer Intellical PHC201 Standard pH probe, calibration certificate, and Basic User Manual.
sonde Standard
Temperaturområde (metrisk). 0°C to 80°C
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm