Få mere at vide
Mettler Toledo™ Epoxy / grafit ledningsevnesonder
Artikelnummer. p-8006139 Shop alle Mettler Toledo produkter
Model-:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m
InLab™ 738-5M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10004374
Brand: Mettler Toledo™ 51344112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En 4-polet konduktivitetssonde med integreret temperatursensor og tilsluttet 10m kabel.
InLab738-10m fungerer over et bredt måleområde og kan bruges til mange forskellige prøvetyper. Den integrerede temperatursensor kompenserer for forskellen i temperatur mellem prøven og referencetemperaturen.
  • Robust plastikhus giver fuld beskyttelse
  • IP67-klassificeret; Fuldstændig beskyttet mod indtrængning af vand og støv
  • Design med åben spids for nem skylning og minimering af prøveoverførsel
  • Til generelle målinger i marken eller på fabrikken
Specifikationer
  • Måleområde: 0,01 til 1000 mS/cm
  • Temperaturområde: 0° til 100 °C
  • Kabel og stik: 10m IP67 LTW
  • Cellekonstant: 0,57 cm -1
  • Celletype: Fire grafitstænger
  • Skaftmateriale: Epoxy
  • Skaftdiameter: 12mm
  • Skaftlængde: 120mm
  • ISM: Nej
  • Temperatursonde: NTC 30 kOhm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,57 cm -1
Konnektortyper LTW (IP67)
Til brug med (applikation) Til mange forskellige prøvetyper
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Type Konduktivitetssonde
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) kabel 5 m
Materiale Epoxy, grafit
Måleområder 0,01 til 1000 mS/cm
sonde 4-polet
Inkluderer Robust plastikskaft
Model- InLab™ 738