Beskrivelse
- Binder og holder væsker påført på brøndområdet
- Giver fugtbare brønde til farvning og dyrkning af cellekulturer
- Forhindrer krydskontaminering
- Hydrofobe belægninger er meget holdbare og modstår de stærkeste pletter
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Epoxy |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Diagnostisk dias |
| Nå tælle | 5 |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) | 8 mm Brønd |