Få mere at vide
Epredia™ Epoxy diagnostiske dias
Shop alle Epredia produkter
Nå tælle:
1
3
4
5
8
10
12
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Diameter (metrisk):
10 mm Brønd
11,43 mm Brønd
13 mm Brønd
14 mm Brønd
5 mm Brønd
6 mm Brønd
6,7 mm Brønd
8 mm Brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Binder og holder væsker påført på brøndområdet
- Giver fugtbare brønde til farvning og dyrkning af cellekulturer
- Forhindrer krydskontaminering
- Hydrofobe belægninger er meget holdbare og modstår de stærkeste pletter
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Epoxy |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Diagnostisk dias |
| Nå tælle | 4 |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) | 8 mm Brønd |