Få mere at vide
Epredia™ Epoxy diagnostiske dias
Artikelnummer. 10484681 Shop alle Epredia produkter
Nå tælle:
1
3
4
5
8
10
12
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Diameter (metrisk):
10 mm Brønd
11,43 mm Brønd
13 mm Brønd
14 mm Brønd
5 mm Brønd
6 mm Brønd
6,7 mm Brønd
8 mm Brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10484681
Brand: Epredia™ X1XER315L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse hydrofobe belægninger binder væsker påført på brøndene og holder væsker i brøndområdet. Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
  • Binder og holder væsker påført på brøndområdet
  • Giver fugtbare brønde til farvning og dyrkning af cellekulturer
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Hydrofobe belægninger er meget holdbare og modstår de stærkeste pletter
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 75 mm
Materiale Epoxy
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Diagnostisk dias
Nå tælle 1
Farve Blå
Diameter (metrisk) 8 mm Brønd