Få mere at vide
Epredia™ Epoxy diagnostiske dias
Artikelnummer. 10106260 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Nå tælle:
1
3
4
5
8
10
12
Farve:
Blå
Hvid
Sort
Diameter (metrisk):
10 mm Brønd
11,43 mm Brønd
13 mm Brønd
14 mm Brønd
5 mm Brønd
6 mm Brønd
6,7 mm Brønd
8 mm Brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Farve Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10106260 3 Sort 10 mm Brønd Pakke med 100
10588681 10 Sort 6,7 mm Brønd Pakke med 100
10777371 8 Sort 6 mm Brønd Pakke med 100
13535770 1 Hvid 13 mm Brønd Pakke med 100
10393881 3 Sort 14 mm Brønd Pakke med 100
10484681 1 Blå 8 mm Brønd Pakke med 100
12675187 4 Blå 8 mm Brønd Pakke med 100
15283219 4 Blå 8 mm Brønd Pakke med 1000
15391361 4 Hvid 11,43 mm Brønd Pakke med 100
16389485 5 Hvid 8 mm Brønd -
10529261 12 Hvid 5 mm Brønd Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10106260 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. X1XER305B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    524.87 DKK / Pakke med 100
    Spare 67.13 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-04-2027
Disse hydrofobe belægninger binder væsker påført på brøndene og holder væsker i brøndområdet. Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
  • Binder og holder væsker påført på brøndområdet
  • Giver fugtbare brønde til farvning og dyrkning af cellekulturer
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Hydrofobe belægninger er meget holdbare og modstår de stærkeste pletter
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 25 mm
Materiale Epoxy
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Diagnostisk dias
Nå tælle 3
Farve Sort
Diameter (metrisk) 10 mm Brønd