Få mere at vide
Fisherbrand™ Epoxy Corps Amber pH-elektrode
Type:
Elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbeltforbindelsesreference anbefales for prøver, der indeholder organiske forbindelser, proteiner, tungmetaller eller forbindelser, der interagerer med sølv (f.eks. sulfid, bromid, iodid)
- Alle elektroder fås med aftagelig ledning eller med tilsluttet kabel/stik
- Designet til alle eksisterende Brinkmann , Metrohm og Schott titreringssystemer
- Elektrodekroppen er konstrueret med en glasslebet samling, der passer til deres titreringsbeholdere
- Ionics og Tytronics titratorer kan monteres med den samme elektrode uden jordforbindelse
- Begge design kan bestilles afhængigt af titreringsenheden
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Epoxy Corps Amber pH-elektrode |
| Type | Elektrode |