Få mere at vide
BRAND™ Ståltrådsposestativ
Artikelnummer. 11342560 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Inkluderer:
100 polypropylen bortskaffelsesposer
Stå kun
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11342560 Stå kun Hver
10098790 100 polypropylen bortskaffelsesposer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342560 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 759703
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af epoxybelagt ståltråd. BRAND™ Steel Wire Bag Stand inkluderer gummifødder for at forhindre glidning. Fås med polypropylen- eller polyamidposer.
  • Fremstillet af epoxybelagt ståltråd
  • Gummifødder forhindrer glidning.
  • Fås med polypropylen- eller polyamidposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Epoxy belagt
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Bortskaffelsesposer
Inkluderer Stå kun
Materiale Ståltråd
Højde (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 12 cm
Produkttype Stå