Beskrivelse
- Fremstillet af epoxybelagt ståltråd
- Gummifødder forhindrer glidning.
- Fås med polypropylen- eller polyamidposer
Specifications
Specifications
| Oversigt | Epoxybelagt |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Affaldsposer |
| Inkluderer | 100 polypropylen bortskaffelsesposer |
| Materiale | Ståltråd |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 cm |
| Produkttype | Stand |