Få mere at vide
Fisherbrand™ Trådrørstativ
Artikelnummer. 11749128 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stillinger:
15
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
11749128 15 Hver
1 options
Artikelnummer. 11749128
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Transport eller håndtag med låg samples.Fisherbrand™ Wire Tube Rack inkluderer en slidset bund for at holde rørene oprejst.
  • Kemisk resistente epoxybelagte ståltrådsstativer
  • Brønddiameter: 18mm
  • Array: 3 x 5
  • Slidset bund
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (15 ml), Rør (18 mm)
Materiale HDPE
Stillinger 15
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Koniske, runde eller fladbundede glas- eller plastrør og flasker
Til brug med (udstyr) 15 og 50 ml rør
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 13.8 x 8.9 x 7.42 cm
Længde (metrisk) 13.8 cm
Diameter (metrisk) åbning 18 mm
Inkluderer Slidset bund
Produkttype Rørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 7.42 cm
Array 3 x 5
Bredde (metrisk) 8.9 cm