Få mere at vide
Fisherbrand™ Trådcentrifugeflaskestativ
Artikelnummer. 11805870 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Array:
2 x 3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Array Pakningsstørrelse
11805870 2 x 3 Hver
1 options
Artikelnummer. 11805870
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan rumme store prøver og flasker op til 60 mm i diameter. Fisherbrand™ Trådcentrifugeflaskestativ kan bruges med koniske, runde eller fladbundede beholdere.
  • Holder flasker og beholdere op til 60 mm dia
  • Kemisk resistente epoxybelagte ståltrådsstativer
  • Velegnet til koniske, runde eller fladbundede glas- eller plastrør og flasker
  • Autoklaverbar
  • Slidset bund
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Flaske (55 mm til 60 mm)
Materiale Stål, epoxy
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Transport eller prøvehåndtering
Til brug med (udstyr) Fartøjer op til 60 mm dia.
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 205 x 135 x 104 mm
Længde (metrisk) 205 mm
Diameter (metrisk) Brønd 60 mm
Produkttype Flaskestativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 104 mm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 135 mm