Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Epoxy-coated stål Multi Roll Tape Dispenser
Beskrivelse
- Stor skriveflade, 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 tommer) til klargøring af tapeetiketter
- Indbygget takket skærkant
- Indeholder skiver for at forhindre ruller i at binde sig mod hinanden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tape dispenser |
| Farve | Rød |
| Højde (metrisk) | 11 cm |
| Til brug med (udstyr) | 7,6 cm ID Tape |
| Mængde | 1 stk. |