Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Assorteret (blå, grøn, orange, pink, gul) |
| Holder | Rør (29 mm), Rør (5 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Form | Ring |
| Stabelbar | Ja, sammenkobling |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | 50 ml rør |
| nr. pr. pakke | 5 hver |
| Vis mere |