Få mere at vide
Fisherbrand™ One-Well Steel Wire Rack
Artikelnummer. 11717285 Shop alle Fisherbrand produkter
Stillinger:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11717285
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar et enkelt opretstående centrifugerør. One-Well Steel Wire Rack er den ideelle løsning til begrænset arbejdsplads. Robust, epoxybelagt ståltråd er støbt til en enkelt brønd med en cirkulær bundring for at holde rørene sikkert på plads. Fuldt autoklaverbar og fryserkompatibel.
  • Ideel til små pladsbehov.
  • Robust enkeltrørsopbevaring til 50 ml rør.
  • Passer til konisk eller rundbundet rør.
  • Støbt cirkulær bundring holder røret på plads.
Tekniske data
Produkttype Reagensrør enkelt stativ
Array 1 x 1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Rør (29 mm), Rør (5 ml)
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 1
Form Cirkulær
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 50 ml rør
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (metrisk). -40 °C min.
Dimensioner (L x B x H) 90 x 67 x 67 mm
Diameter (metrisk) åbning 29 mm