Beskrivelse
- Epoxy-hus modstår stød.
- Ideel til generelle laboratorie- og feltanvendelser.
- Kompatibel med de fleste mærker af pH-målere.
- Ag/AgCl-kombinationsreferenceelektroderne har et slagfast epoxylegeme.
- Elektroder giver en hurtig, stabil respons og er ideelle til længerevarende aflæsninger.
- Gelfyldt design kræver stort set ingen vedligeholdelse.
- 127 mm L x 12 mm diameter.
- Maksimal 176 °F (80 °C) temperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/RCA |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Epoxy |
| Temperatur (metrisk) Drift | 80 °C (maks.) |
| Type | pH-elektrode |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til generelle formål, forlængede pH-aflæsninger |
| Intern reference | Ag/AgCl-kombination |
| Temperatur (engelsk) Drift | 176 °F (maks.) |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Længde (engelsk) Kabel | 3.3 ft. |
| Vis mere |